Tlačiť
2-Chloro-5-nitronicotinonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54678-1G OR54678-5G OR54678-25G
APOSOR54678-1GEA 43.32 EUR
APOSOR54678-1G APOSOR54678-5G APOSOR54678-25G
2-Chloro-5-nitronicotinonitrile 97%
2-Chloro-5-nitronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₂ClN₃O₂
Teplota tavenia: 121…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07345667
Číslo CAS: 31309-08-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III