Tlačiť
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Cyclopropylphenyl)methanol
OR54651-1G OR54651-250MG OR54651-5G
APOSOR54651-1GEA 184.26 EUR
APOSOR54651-1G APOSOR54651-250MG APOSOR54651-5G
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Mw: 148.202 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20921818
Číslo CAS: 118184-68-2