Tlačiť
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR54650-1G OR54650-250MG
APOSOR54650-1GEA 111.36 EUR
APOSOR54650-1G APOSOR54650-250MG
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Mw: 148.202 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06802678
Číslo CAS: 893738-74-4