Tlačiť
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54649-1G OR54649-250MG
APOSOR54649-1GEA 629.28 EUR
APOSOR54649-1G APOSOR54649-250MG
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Vzorec: C₁₀H₁₁Br
Mw: 211.098 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD15527184
Číslo CAS: 1260801-90-8
OSN: 1760
ADR: 8 III