Tlačiť
3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54648-1G OR54648-250MG
APOSOR54648-1GEA 596.03 EUR
APOSOR54648-1G APOSOR54648-250MG
3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Vzorec: C₁₀H₁₁Br
Mw: 211.098 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD15527185
Číslo CAS: 1260850-05-2
OSN: 1760
ADR: 8 III