Tlačiť
4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-4-cyclopropylbenzene
OR54647-1G OR54647-250MG OR54647-5G
APOSOR54647-1GEA 414.58 EUR
APOSOR54647-1G APOSOR54647-250MG APOSOR54647-5G
4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Vzorec: C₁₀H₁₁Br
Mw: 211.098 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12024391
Číslo CAS: 1150617-57-4
OSN: 3261
ADR: 8 III