Tlačiť
Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54641-1G OR54641-250MG OR54641-5G
APOSOR54641-1GEA 687.36 EUR
APOSOR54641-1G APOSOR54641-250MG APOSOR54641-5G
Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO₂
Mw: 243.097 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28148164
Číslo CAS: 501362-17-0
OSN: 3261
ADR: 8 III