Tlačiť
2,4-Dimethyloctane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR54625-1G OR54625-250MG
APOSOR54625-1GEA 424.39 EUR
APOSOR54625-1G APOSOR54625-250MG
2,4-Dimethyloctane
2,4-Dimethyloctane
Vzorec: C₁₀H₂₂
Teplota varu: 152…153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30534470
Číslo CAS: 4032-94-4
OSN: 3295
ADR: 3,III