Tlačiť
2-Chloro-3-nitroaniline 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54620-100MG OR54620-250MG OR54620-1G
APOSOR54620-100MGEA 122.74 EUR
APOSOR54620-100MG APOSOR54620-250MG APOSOR54620-1G
2-Chloro-3-nitroaniline 95+%
2-Chloro-3-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Mw: 172.569 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00800473
Číslo CAS: 3970-41-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III