Tlačiť
Dimethyl 2-bromoisophthalate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Dimethyl 2-bromobenzene-1,3-dicarboxylate, 2-bromoisophthalic acid methyl ester
OR54603-250MG OR54603-1G
APOSOR54603-250MGEA 95.07 EUR
APOSOR54603-250MG APOSOR54603-1G
Dimethyl 2-bromoisophthalate 95+%
Dimethyl 2-bromoisophthalate
Vzorec: C₁₀H₉BrO₄
Mw: 273.08 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17169956
Číslo CAS: 39622-80-5