Tlačiť
Methyl 4-bromo-2-cyanobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR54532-1G OR54532-250MG OR54532-5G
APOSOR54532-1GEA 183.06 EUR
APOSOR54532-1G APOSOR54532-250MG APOSOR54532-5G
Methyl 4-bromo-2-cyanobenzoate
Methyl 4-bromo-2-cyanobenzoate
Vzorec: C₉H₆BrNO₂
Mw: 240.053 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398741
Číslo CAS: 1223434-15-8