Tlačiť
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54457-5G OR54457-10G OR54457-1G
APOSOR54457-5GEA 121.94 EUR
APOSOR54457-5G APOSOR54457-10G APOSOR54457-1G
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride 95%
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO₂S
Teplota tavenia: 85…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007456
Číslo CAS: 52147-97-4
OSN: 3261
ADR: 8,II