Tlačiť
7-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (1-Benzothien-7-yl)methylamine hydrochloride
OR54443-1G OR54443-250MG
APOSOR54443-1GEA 927 EUR
APOSOR54443-1G APOSOR54443-250MG
7-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
7-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
Vzorec: C₉H₉NS·ClH
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD27924152
Číslo CAS: 870562-96-2
OSN: 3259
ADR: 8,III