Tlačiť
2-Bromo-6-iodophenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54421-1G OR54421-250MG OR54421-5G
APOSOR54421-1GEA 91.46 EUR
APOSOR54421-1G APOSOR54421-250MG APOSOR54421-5G
2-Bromo-6-iodophenol 95%
2-Bromo-6-iodophenol
Vzorec: C₆H₄BrIO
Teplota tavenia: 60…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16999870
Číslo CAS: 2040-86-0