Tlačiť
Pent-4-enoic anhydride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR54404-25ML OR54404-5ML
APOSOR54404-25MLEA 623.35 EUR
APOSOR54404-25ML APOSOR54404-5ML
Pent-4-enoic anhydride 98%
Pent-4-enoic anhydride
Vzorec: C₁₀H₁₄O₃
Teplota varu: 78…81 °C (0,375 mm Hg)
Hustota: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320671
Číslo CAS: 63521-92-6