Tlačiť
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-(bromomethyl)toluene, 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-methylbenzene
OR54376-1G OR54376-250MG OR54376-5G
APOSOR54376-1GEA 230.72 EUR
APOSOR54376-1G APOSOR54376-250MG APOSOR54376-5G
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈Br₂
Mw: 263.957 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12025011
Číslo CAS: 156001-49-9