Tlačiť
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Bromo-6-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-3-bromophenol, 1-(2-Bromo-6-hydroxyphenyl)ethan-1-one
OR54370-250MG OR54370-5G OR54370-1G
APOSOR54370-250MGEA 127.78 EUR
APOSOR54370-250MG APOSOR54370-5G APOSOR54370-1G
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Mw: 215.044 g/mol
Teplota tavenia: 116…119.2 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13193630
Číslo CAS: 55736-69-1