Tlačiť
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α,5-Dichloro-2-picoline hydrochloride
OR54365-250MG OR54365-1G
APOSOR54365-250MGEA 175.05 EUR
APOSOR54365-250MG APOSOR54365-1G
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 96%
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Vzorec: C₆H₅Cl₂N·ClH
Mw: 198.478 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20921510
Číslo CAS: 124425-84-9