Tlačiť
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromo-2-(chlorosulphonyl)-3-methylbenzo[b]thiophene, 5-Bromo-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride
OR5378-1G OR5378-250MG
APOSOR5378-1GEA 430.6 EUR
APOSOR5378-1G APOSOR5378-250MG
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₆BrClO₂S₂
Mw: 325.63 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094671
Číslo CAS: 338797-11-8
OSN: 1759
ADR: 8 III