Tlačiť
4-Chloropyrimidine hydrochloride 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR53156-1G OR53156-5G
APOSOR53156-1GEA 135.58 EUR
APOSOR53156-1G APOSOR53156-5G
4-Chloropyrimidine hydrochloride 96%
4-Chloropyrimidine hydrochloride
Vzorec: C₄H₃ClN₂·ClH
Teplota tavenia: 193…194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11870807
Číslo CAS: 179051-78-6