Tlačiť
2-Methyl-1,4-phenylene bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,4-Bis-[4-(3-acryloyloxypropyloxy)benzoyloxy]-2-methylbenzene
OR53135-1G OR53135-5G OR53135-25G
APOSOR53135-1GEA 49.74 EUR
APOSOR53135-1G APOSOR53135-5G APOSOR53135-25G
2-Methyl-1,4-phenylene bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
2-Methyl-1,4-phenylene bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
Vzorec: C₃₃H₃₂O₁₀
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09743681
Číslo CAS: 174063-87-7