Tlačiť
2-(4-Formylphenyl)acetonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR53129-1G OR53129-250MG
APOSOR53129-1GEA 654.52 EUR
APOSOR53129-1G APOSOR53129-250MG
2-(4-Formylphenyl)acetonitrile 95%
2-(4-Formylphenyl)acetonitrile
Vzorec: C₉H₇NO
Mw: 145.158 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12756802
Číslo CAS: 55211-74-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III