Tlačiť
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(trimethylsilyl)oxy)-6-((trimethylsilyl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3,4,6-Tetra-O-(trimethylsilyl)-D-glucono-delta-lactone, 2,3,4,6-tetra-O-(trimethylsilyl)-D-glucono-1,5-lactone, 2,3,4,6-tetrakis-O-trimethylsilyl-D-gluconolactone
OR53043-25G OR53043-100G OR53043-1KG
APOSOR53043-25GEA 41.66 EUR
APOSOR53043-25G APOSOR53043-100G APOSOR53043-1KG
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(trimethylsilyl)oxy)-6-((trimethylsilyl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one 95%
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(trimethylsilyl)oxy)-6-((trimethylsilyl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one
Vzorec: C₁₈H₄₂O₆Si₄
Mw: 466.864 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22665922
Číslo CAS: 32384-65-9