Tlačiť
2-Ethynyl-5-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Ethynyl-3-picoline, (5-Methylpyridin-2-yl)acetylene
OR53010-1G OR53010-250MG
APOSOR53010-1GEA 224.23 EUR
APOSOR53010-1G APOSOR53010-250MG
2-Ethynyl-5-methylpyridine
2-Ethynyl-5-methylpyridine
Vzorec: C₈H₇N
Teplota varu: 97…99 °C (24 mm Hg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD13175240
Číslo CAS: 30413-61-7