Tlačiť
Methyl 4-chloro-3-sulphamoylbenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52995-1G OR52995-250MG OR52995-5G
APOSOR52995-1GEA 155.02 EUR
APOSOR52995-1G APOSOR52995-250MG APOSOR52995-5G
Methyl 4-chloro-3-sulphamoylbenzoate
Methyl 4-chloro-3-sulphamoylbenzoate
Vzorec: C₈H₈ClNO₄S
Mw: 249.671 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02676058
Číslo CAS: 1208-40-8