Tlačiť
3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52991-1G OR52991-250MG
APOSOR52991-1GEA 654.52 EUR
APOSOR52991-1G APOSOR52991-250MG
3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₄S
Mw: 263.698 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18426353
Číslo CAS: 1263276-33-0