Tlačiť
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52990-1G OR52990-250MG
APOSOR52990-1GEA 231.92 EUR
APOSOR52990-1G APOSOR52990-250MG
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₄S
Mw: 308.149 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11131893
Číslo CAS: 1019384-91-8