Tlačiť
Methyl 2-bromo-3,5-dinitrobenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR52919-1G OR52919-250MG OR52919-5G
APOSOR52919-1GEA 489.37 EUR
APOSOR52919-1G APOSOR52919-250MG APOSOR52919-5G
Methyl 2-bromo-3,5-dinitrobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-3,5-dinitrobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₆
Teplota tavenia: 106…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15466487
Číslo CAS: 36749-41-4