Tlačiť
Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR52916-1G OR52916-5G
APOSOR52916-1GEA 126.35 EUR
APOSOR52916-1G APOSOR52916-5G
Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Vzorec: C₈H₅I₃O₂
Teplota varu: 204…244 °C
Teplota tavenia: 104…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00463862
Číslo CAS: 15396-41-5