Tlačiť
Methyl 2,4,6-trichlorobenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,4,6-Trichlorobenzoic acid methyl ester
OR52907-1G OR52907-250MG OR52907-5G
APOSOR52907-1GEA 274.38 EUR
APOSOR52907-1G APOSOR52907-250MG APOSOR52907-5G
Methyl 2,4,6-trichlorobenzoate 95%
Methyl 2,4,6-trichlorobenzoate
Vzorec: C₈H₅Cl₃O₂
Mw: 239.483 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12024963
Číslo CAS: 86569-78-0