Tlačiť
2-Amino-6-hydroxybenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR52787-1G OR52787-250MG
APOSOR52787-1GEA 435.81 EUR
APOSOR52787-1G APOSOR52787-250MG
2-Amino-6-hydroxybenzoic acid 97%
2-Amino-6-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.135 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16999405
Číslo CAS: 567-62-4