Tlačiť
2-Amino-4-hydroxybenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR52786-1G OR52786-250MG
APOSOR52786-1GEA 304.83 EUR
APOSOR52786-1G APOSOR52786-250MG
2-Amino-4-hydroxybenzoic acid 97%
2-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.135 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00071506
Číslo CAS: 38160-63-3