Tlačiť
3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-bromo-2-iodophenyl)methanol
OR52730-1G OR52730-250MG OR52730-5G
APOSOR52730-1GEA 229.12 EUR
APOSOR52730-1G APOSOR52730-250MG APOSOR52730-5G
3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol 97%
3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrIO
Mw: 312.93 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18391655
Číslo CAS: 1261571-03-2