Tlačiť
4-Bromophenylhydrazinium chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-Bromo-4-hydrazinobenzene hydrochloride, 1-(4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
OR5273-100G OR5273-500G
APOSOR5273-100GEA 88.25 EUR
APOSOR5273-100G APOSOR5273-500G
4-Bromophenylhydrazinium chloride 95%
4-Bromophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈BrClN₂
Teplota tavenia: 211…214 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012941
Číslo CAS: 622-88-8
OSN: 3261
ADR: 8,II