Tlačiť
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
OR52712-1G OR52712-250MG OR52712-5G
APOSOR52712-1GEA 39.74 EUR
APOSOR52712-1G APOSOR52712-250MG APOSOR52712-5G
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂NO₂
Mw: 294.928 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18390264
Číslo CAS: 63471-25-0
OSN: 3261
ADR: 8 III