Tlačiť
Pyridine-4-sulphonic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Pyridinesulphonic acid, 4-Sulphopyridine
OR5271-1G OR5271-250MG
APOSOR5271-1GEA 191.34 EUR
APOSOR5271-1G APOSOR5271-250MG
Pyridine-4-sulphonic acid
Pyridine-4-sulphonic acid
Vzorec: C₅H₅NO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234082
Číslo CAS: 5402-20-0
OSN: 1759
ADR: 8,III