Tlačiť
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(Dimethyl{3-[(2-methylacryloyl)amino]propyl}ammonio)propane-1-sulphonate, 3-sulphopropyldimethyl-3-methacrylamidopropylammoniuminnersalt
OR52602-25G OR52602-5G
APOSOR52602-25GEA 402.96 EUR
APOSOR52602-25G APOSOR52602-5G
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt 97%
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt
Vzorec: C₁₂H₂₄N₂O₄S
Mw: 292.395 g/mol
Teplota tavenia: 190 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00080642
Číslo CAS: 5205-95-8
EINECS: 226-003-9