Tlačiť
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52567-1G OR52567-250MG
APOSOR52567-1GEA 415.16 EUR
APOSOR52567-1G APOSOR52567-250MG
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine
Vzorec: C₄H₇N₃
Teplota tavenia: 82 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01646103
Číslo CAS: 6646-51-1