Tlačiť
2-Bromo-4-chloropyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52503-1G OR52503-100MG OR52503-250MG
APOSOR52503-1GEA 415.16 EUR
APOSOR52503-1G APOSOR52503-100MG APOSOR52503-250MG
2-Bromo-4-chloropyrimidine
2-Bromo-4-chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂BrClN₂
Teplota tavenia: 47…48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11847634
Číslo CAS: 885702-33-0