Tlačiť
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52403-1G OR52403-5G
APOSOR52403-1GEA 299.62 EUR
APOSOR52403-1G APOSOR52403-5G
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClIO
Mw: 266.464 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393320
Číslo CAS: 51738-07-9