Tlačiť
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: [4-(Bromomethyl)phenyl]methanol, (4-(Bromomethyl)phenyl)methanol
OR52377-10G OR52377-1G OR52377-5G
APOSOR52377-10GEA 420.19 EUR
APOSOR52377-10G APOSOR52377-1G APOSOR52377-5G
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol 97%
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉BrO
Mw: 201.06 g/mol
Teplota tavenia: 76…77 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD08275218
Číslo CAS: 71831-21-5
OSN: 3261
ADR: 8 III