Tlačiť
Cyclopropanecarboxylic acid anhydride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Cyclopropanecarboxylic anhydride
OR52359-10G OR52359-1G OR52359-5G
APOSOR52359-10GEA 846.38 EUR
APOSOR52359-10G APOSOR52359-1G APOSOR52359-5G
Cyclopropanecarboxylic acid anhydride
Cyclopropanecarboxylic acid anhydride
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Mw: 154.163 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12404941
Číslo CAS: 33993-24-7