Tlačiť
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52278-10G OR52278-1G OR52278-5G
APOSOR52278-10GEA 973.53 EUR
APOSOR52278-10G APOSOR52278-1G APOSOR52278-5G
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₅H₉NO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18072727
Číslo CAS: 118972-97-7