Tlačiť
5-Bromo-1,3-benzenedicarbonyl dichloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR52267-5G OR52267-1G
APOSOR52267-5GEA 215 EUR
APOSOR52267-5G APOSOR52267-1G
5-Bromo-1,3-benzenedicarbonyl dichloride 98%
5-Bromo-1,3-benzenedicarbonyl dichloride
Vzorec: C₈H₃BrCl₂O₂
Teplota tavenia: 188…189 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28009845
Číslo CAS: 57863-69-1
OSN: 3261
ADR: 8,III