Tlačiť
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 5-amino-3-chloropicolinate, 5-Amino-3-chloro-2-(methoxycarbonyl)pyridine
OR52216-100MG OR52216-250MG OR52216-1G
APOSOR52216-100MGEA 96.13 EUR
APOSOR52216-100MG APOSOR52216-250MG APOSOR52216-1G
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
Mw: 186.596 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18258038
Číslo CAS: 1256825-20-3