Tlačiť
[(E)-2-(Ethoxycarbonyl)vinyl]boronic acid, pinacol ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [(E)-2-(Ethoxycarbonyl)ethenyl]boronic acid, pinacol ester, (E)-Ethyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)acrylate, Ethyl (2E)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)prop-2-enoate, Ethyl (E)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)acrylate
OR52213-1G OR52213-5G OR52213-25G
APOSOR52213-1GEA 41.72 EUR
APOSOR52213-1G APOSOR52213-5G APOSOR52213-25G
[(E)-2-(Ethoxycarbonyl)vinyl]boronic acid, pinacol ester 97%
[(E)-2-(Ethoxycarbonyl)vinyl]boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₉BO₄
Mw: 226.077 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09027313
Číslo CAS: 1009307-13-4