Tlačiť
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-[(Oxan-4-yl)oxy]benzoyl chloride, 4-{[2-(Chlorocarbonyl)phenyl]oxy}tetrahydro-2H-pyran
OR5219-1G OR5219-250MG
APOSOR5219-1GEA 229.12 EUR
APOSOR5219-1G APOSOR5219-250MG
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzoyl chloride 97%
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzoyl chloride
Vzorec: C₁₂H₁₃ClO₃
Mw: 240.683 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025870
Číslo CAS: 906352-68-9
OSN: 3129
ADR: 4.3+8 II