Tlačiť
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
OR5215-1G OR5215-250MG
APOSOR5215-1GEA 292.02 EUR
APOSOR5215-1G APOSOR5215-250MG
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
Vzorec: C₁₂H₁₉N₃·3ClH·H₂O
Teplota tavenia: 238…250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09026608
Číslo CAS: 913830-33-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III