Tlačiť
2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromothiazol-2-amine
OR52147-25G OR52147-5G
APOSOR52147-25GEA 192.27 EUR
APOSOR52147-25G APOSOR52147-5G
2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole 97%
2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole
Vzorec: C₃H₃BrN₂S
Mw: 179.038 g/mol
Teplota tavenia: 165 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00016893
Číslo CAS: 3034-22-8