Tlačiť
N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: N-Methyl-2-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzylamine
OR5213-1G OR5213-250MG
APOSOR5213-1GEA 262.37 EUR
APOSOR5213-1G APOSOR5213-250MG
N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine
Vzorec: C₁₄H₂₃N₃
Mw: 233.353 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09065003
Číslo CAS: 915707-57-2